Merck
ENA638598522
Enamine
1-oxaspiro[4.4]nonan-3-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.67
MDL番号:
Iupac Name
1-oxaspiro[4.4]nonan-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-7-5-8(10-6-7)3-1-2-4-8;/h7H,1-6,9H2;1H
InChI Key
NFMCLOQOJNRARH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344725
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344725
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)