Merck
ENA638598414
Enamine
4-amino-2-sulfamoylbenzoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.68
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-2-sulfamoylbenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2O4S.ClH/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)14(9,12)13;/h1-3H,8H2,(H,10,11)(H2,9,12,13);1H
InChI Key
YORSENFSTQQVCD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344000
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344000