Merck
ENA638598400
Enamine
3-benzoyl-4-fluoroaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.69
MDL番号:
Iupac Name
(5-amino-2-fluorophenyl)(phenyl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H10FNO.ClH/c14-12-7-6-10(15)8-11(12)13(16)9-4-2-1-3-5-9;/h1-8H,15H2;1H
InChI Key
DFBKLINYKYYWSG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343904
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343904
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)