Merck
ENA638597956
Enamine
4-methyl-3-(morpholin-4-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.26
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-3-(4-morpholinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-9-2-3-10(12(14)15)8-11(9)13-4-6-16-7-5-13/h2-3,8H,4-7H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
XIRXLFWLLYSPOR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341831
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341831