Merck
ENA638597848
Enamine
N-(1H-indol-7-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.2
MDL番号:
Iupac Name
N-(1H-indol-7-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-7(13)12-9-4-2-3-8-5-6-11-10(8)9/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
DCOHDTHCOCZQTO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342106
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342106
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)