Merck
ENA638597776
Enamine
1,1,1-trifluoro-5-phenylpentan-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.23
MDL番号:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-5-phenyl-3-pentanamine
Inchi Code
1S/C11H14F3N/c12-11(13,14)8-10(15)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,15H2
InChI Key
FYACPZGCLYNRKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342674
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342674