Merck
ENA638597708
Enamine
2-bromo-5-(2-fluoroethoxy)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.04
MDL番号:
mp
82-85
Iupac Name
2-bromo-5-(2-fluoroethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c8-7-2-1-6(5-10-7)11-4-3-9/h1-2,5H,3-4H2
InChI Key
QGSIDJQTKZJJSV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342484
Melting Point
82-85
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342484
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)