Merck
ENA638597694
Enamine
tert-butyl N-[1-(2-hydroxyethyl)cyclohexyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.35
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (1-(2-hydroxyethyl)cyclohexyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H25NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-13(9-10-15)7-5-4-6-8-13/h15H,4-10H2,1-3H3,(H,14,16)
InChI Key
CXVSJQCHWDZOEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341914
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341914