Merck
ENA638597691
Enamine
(2E)-3-(1H-indol-5-yl)prop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.2
MDL番号:
mp
165-168
Iupac Name
(2E)-3-(1H-indol-5-yl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c13-11(14)4-2-8-1-3-10-9(7-8)5-6-12-10/h1-7,12H,(H,13,14)/b4-2+
InChI Key
XKDUSMDFTBTTGY-DUXPYHPUSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342457
Melting Point
165-168
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342457