Merck
ENA638597246
Enamine
rac-(3aR,6aS)-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-3a-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.65
MDL番号:
Iupac Name
(3aS,6aR)-hexahydro-3aH-cyclopenta[b]furan-3a-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c8-7-3-1-2-6(7)9-5-4-7;/h6H,1-5,8H2;1H/t6-,7+;/m1./s1
InChI Key
OXCPZUHQMQFKOM-HHQFNNIRSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342217
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342217