Merck
ENA638597245
Enamine
1,7,7-trimethyl-1H,4H,5H,6H,7H,8H-pyrazolo[4,3-c]azepin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.25
MDL番号:
Iupac Name
1,7,7-trimethyl-5,6,7,8-tetrahydropyrazolo[4,3-c]azepin-4(1H)-one
Inchi Code
1S/C10H15N3O/c1-10(2)4-8-7(5-12-13(8)3)9(14)11-6-10/h5H,4,6H2,1-3H3,(H,11,14)
InChI Key
AKVXTAQQDLKTSO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342200
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342200
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)