Merck
ENA638597236
Enamine
2-[5-(3-methylazetidin-3-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]pyridine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.16
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-methylazetidin-3-yl)-5-(pyridin-2-yl)-1,3,4-oxadiazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N4O.2ClH/c1-11(6-12-7-11)10-15-14-9(16-10)8-4-2-3-5-13-8;;/h2-5,12H,6-7H2,1H3;2*1H
InChI Key
OXDKUBDIWDLVNR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342089
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342089