Merck
ENA638597215
Enamine
3-aminopropyl prop-2-enoate; trifluoroacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.18
MDL番号:
Iupac Name
3-aminopropyl acrylate 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H11NO2.C2HF3O2/c1-2-6(8)9-5-3-4-7;3-2(4,5)1(6)7/h2H,1,3-5,7H2;(H,6,7)
InChI Key
NPZKFFAXUGTGOU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341827
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341827