Merck
ENA638591170
Enamine
5,7-difluoro-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.17
MDL番号:
Iupac Name
5,7-difluoro-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7F2NO2/c1-4-6-2-5(11)3-7(12)9(6)13-8(4)10(14)15/h2-3,13H,1H3,(H,14,15)
InChI Key
RUTGKPKMHWIMFA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336959
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336959
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)