Merck
ENA638591093
Enamine
1-(1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}piperidin-4-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
417.46
MDL番号:
Iupac Name
1-(1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidin-4-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C24H23N3O4/c28-23(29)22-11-14-27(25-22)16-9-12-26(13-10-16)24(30)31-15-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-8,11,14,16,21H,9-10,12-13,15H2,(H,28,29)
InChI Key
KUNOPFHLIBIAHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-337936
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-337936
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)