Merck
ENA638589655
Enamine
5-(1-hydroxyethyl)oxolan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
130.14
MDL番号:
Iupac Name
5-(1-hydroxyethyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-4(7)5-2-3-6(8)9-5/h4-5,7H,2-3H2,1H3
InChI Key
KBLZKAKKJPDYKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333347
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333347
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)