Merck
ENA638589496
Enamine
2,5-dimethyloxolane-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.17
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dimethyltetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
LFYLMJWXQNOMLD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332966
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332966
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)