Merck
ENA638589463
Enamine
5H,6H,7H,8H-imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c11-8(12)7-9-5-6-3-1-2-4-10(6)7/h5H,1-4H2,(H,11,12)
InChI Key
QZXMUJXWSSSIBH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-335916
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-335916
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)