Merck
ENA638588808
Enamine
(3R)-4-amino-3-methylbutanoic acid; trifluoroacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.17
MDL番号:
Iupac Name
(R)-4-amino-3-methylbutanoic acid--2,2,2-trifluoroacetic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C5H11NO2.C2HF3O2/c1-4(3-6)2-5(7)8;3-2(4,5)1(6)7/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8);(H,6,7)/t4-;/m1./s1
InChI Key
NHBCIYJPOZSTFJ-PGMHMLKASA-N
保管温度
4
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333507
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333507
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)