Merck
ENA638588796
Enamine
4-oxatricyclo[4.2.1.0,3,7]nonan-2-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.66
MDL番号:
Iupac Name
hexahydro-2H-3,5-methanocyclopenta[b]furan-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO.ClH/c9-7-4-1-5-3-10-8(7)6(5)2-4;/h4-8H,1-3,9H2;1H
InChI Key
HSMDRSVFKVIOTP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333349
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333349
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)