Merck
ENA638588771
Enamine
tert-butyl 3-(methoxymethyl)pyrrolidine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.29
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(methoxymethyl)pyrrolidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-10(2,3)15-9(13)11(8-14-4)5-6-12-7-11/h12H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
PAQDGKKPXSZBDU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333004
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333004
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)