Merck
ENA638588153
Enamine
N1-benzylcyclohexane-1,4-diamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.24
MDL番号:
Iupac Name
N1-benzylcyclohexane-1,4-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H20N2.2ClH/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-5,12-13,15H,6-10,14H2;2*1H
InChI Key
PQCOBEJAVHSGGL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332836
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332836
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)