Merck
ENA638588058
Enamine
N-(3-ethoxypropyl)pyridin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.25
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-ethoxypropyl)-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c1-2-13-9-3-6-12-10-4-7-11-8-5-10/h4-5,7-8H,2-3,6,9H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
QVRPVXPHTDNERN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332566
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332566
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)