Merck
ENA638587932
Enamine
5-methylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.09
MDL番号:
mp
255-260
Iupac Name
5-methylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2.2ClH/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;;/h2-4H,8-9H2,1H3;2*1H
InChI Key
UKXDRSPEFRNNOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332225
Melting Point
255-260
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332225