Merck
ENA638587768
Enamine
[1-(3-bromophenyl)ethyl](ethoxy)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.13
MDL番号:
Iupac Name
N-(1-(3-bromophenyl)ethyl)-O-ethylhydroxylamine
Inchi Code
1S/C10H14BrNO/c1-3-13-12-8(2)9-5-4-6-10(11)7-9/h4-8,12H,3H2,1-2H3
InChI Key
NVJHHSGLLVDZSG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331829
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331829