Merck
ENA638587674
Enamine
4-{[(thiophen-3-yl)methyl]amino}benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.29
MDL番号:
Iupac Name
4-[(3-thienylmethyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO2S/c14-12(15)10-1-3-11(4-2-10)13-7-9-5-6-16-8-9/h1-6,8,13H,7H2,(H,14,15)
InChI Key
HVKLLTVXMSODQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331594
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331594
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)