Merck
ENA638587606
Enamine
2-(4-formyl-3-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.22
MDL番号:
Iupac Name
(4-formyl-3-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O3/c15-8-10-6-14(7-11(16)17)13-12(10)9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8H,7H2,(H,16,17)
InChI Key
ISHHGFBHHJLDAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331462
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331462
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)