Merck
ENA638587400
Enamine
1-[(piperidin-1-yl)methyl]cyclobutan-1-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(piperidin-1-ylmethyl)cyclobutan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2.2ClH/c11-10(5-4-6-10)9-12-7-2-1-3-8-12;;/h1-9,11H2;2*1H
InChI Key
IRHBJSYZJLHGAE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332813
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332813
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)