Merck
ENA638587352
Enamine
3-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}piperidine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.19
MDL番号:
Iupac Name
3-(piperidin-3-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N3.2ClH/c1-3-9(7-13-5-1)11-8-15-12-10(11)4-2-6-14-12;;/h2,4,6,8-9,13H,1,3,5,7H2,(H,14,15);2*1H
InChI Key
TZQXOEJUJYNQST-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332256
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332256