Merck
ENA638587283
Enamine
benzyl[2-(cyclohex-2-en-1-yl)ethyl]amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.34
MDL番号:
Iupac Name
N-benzyl-2-(cyclohex-2-en-1-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C15H21N/c1-3-7-14(8-4-1)11-12-16-13-15-9-5-2-6-10-15/h2-3,5-7,9-10,14,16H,1,4,8,11-13H2
InChI Key
UTZUMVTWACRPMS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331558
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331558
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)