Merck
ENA638587219
Enamine
(piperidin-2-yl)methanesulfonamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.72
MDL番号:
Iupac Name
piperidin-2-ylmethanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O2S.ClH/c7-11(9,10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h6,8H,1-5H2,(H2,7,9,10);1H
InChI Key
ZBVQCJLBBSLTNG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318317
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318317
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)