Merck
ENA638586942
Enamine
4-(4-methylpiperidin-4-yl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.28
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-methylpiperidin-4-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H20N2O/c1-10(2-4-11-5-3-10)12-6-8-13-9-7-12/h11H,2-9H2,1H3
InChI Key
DUOLQKAYKVXDBZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317691
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317691
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)