Merck
ENA638586878
Enamine
3-[(2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)methyl]benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.21
MDL番号:
Iupac Name
3-[(2,5-dioxo-1-imidazolidinyl)methyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3O2/c12-5-8-2-1-3-9(4-8)7-14-10(15)6-13-11(14)16/h1-4H,6-7H2,(H,13,16)
InChI Key
QMARTMRQXXMTMQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317387
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317387