Merck
ENA638586858
Enamine
2-{4-chlorothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl}pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.71
MDL番号:
mp
201-203
Iupac Name
4-chloro-2-(2-pyridinyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H6ClN3S/c12-9-7-4-6-16-11(7)15-10(14-9)8-3-1-2-5-13-8/h1-6H
InChI Key
DXGOYKNIXVTFHL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316266
Melting Point
201-203
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316266
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)