Merck
ENA638586767
Enamine
(4-bromo-2,3-difluorophenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.02
MDL番号:
Iupac Name
(4-bromo-2,3-difluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5BrF2O/c8-5-2-1-4(3-11)6(9)7(5)10/h1-2,11H,3H2
InChI Key
QUNPEOZOKHEQDK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314210
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314210
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)