Merck
ENA638586618
Enamine
N'-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboximidamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.14
MDL番号:
Iupac Name
N'-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboximidamide
Inchi Code
1S/C5H8N4O/c1-9-3-2-4(7-9)5(6)8-10/h2-3,5H,6H2,1H3
InChI Key
FDUJOFZFLZQHIZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112113
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112113