Merck
ENA638586604
Enamine
7-oxaspiro[3.5]nonane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
Iupac Name
7-oxaspiro[3.5]nonane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O3/c10-8(11)7-1-2-9(7)3-5-12-6-4-9/h7H,1-6H2,(H,10,11)
InChI Key
VSUDUEXOJXIRID-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305943
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305943