Merck
ENA638586525
Enamine
(2-bromo-5-methylphenyl)methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.14
MDL番号:
Iupac Name
(2-bromo-5-methylphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2S/c1-6-2-3-8(9)7(4-6)5-13(10,11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H2,10,11,12)
InChI Key
RJHLNEPAKYBNEL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-283785
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-283785
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)