Merck
ENA638586490
Enamine
2-[(dimethylamino)methyl]benzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.29
MDL番号:
Iupac Name
2-[(dimethylamino)methyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H14N2O2S/c1-11(2)7-8-5-3-4-6-9(8)14(10,12)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H2,10,12,13)
InChI Key
NRAOBJOUJXNRHS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272055
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272055
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)