Merck
ENA638586362
Enamine
1-tert-butyl 2-methyl 2,5-dihydro-1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.26
MDL番号:
Iupac Name
1-tert-butyl 2-methyl 2,5-dihydro-1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C11H17NO4/c1-11(2,3)16-10(14)12-7-5-6-8(12)9(13)15-4/h5-6,8H,7H2,1-4H3
InChI Key
YDQDZLXTPXNOKO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226895
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226895