Merck
ENA638586076
Enamine
2-bromo-4-chloro-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.48
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C4HBrClNOS/c5-4-7-3(6)2(1-8)9-4/h1H
InChI Key
BFBUJEAWHKPSRJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312769
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312769