Merck
ENA638586010
Enamine
5-cyclobutylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.68
MDL番号:
Iupac Name
5-cyclobutylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c11-9(12)8-5-4-7(10-8)6-2-1-3-6;/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12);1H
InChI Key
SKZVNCNBEBSCIU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269917
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269917
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)