Merck
ENA580357697
Enamine
(1,2-dimethylcyclopentyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.23
MDL番号:
Iupac Name
(1,2-dimethylcyclopentyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H17N/c1-7-4-3-5-8(7,2)6-9/h7H,3-6,9H2,1-2H3
InChI Key
LOANGZHZONGGCT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330228
ピクトグラム
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330228