Merck
ENA580354852
Enamine
2-chloro-4-(2-methoxyethyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.64
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-(2-methoxyethyl)phenol
Inchi Code
1S/C9H11ClO2/c1-12-5-4-7-2-3-9(11)8(10)6-7/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
InChI Key
GRXITKOCHGVOMH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320857
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320857
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)