Merck
ENA580354783
Enamine
4-amino-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.15
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
ZTOPBBGXEHAMTD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321310
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321310