Merck
ENA580354712
Enamine
1-(5-amino-3-bromo-1,2-thiazol-4-yl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.08
MDL番号:
mp
138-140
Iupac Name
1-(5-amino-3-bromo-4-isothiazolyl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H5BrN2OS/c1-2(9)3-4(6)8-10-5(3)7/h7H2,1H3
InChI Key
WVHBILGIFFDXGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321240
Melting Point
138-140
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321240