Merck
ENA580354633
Enamine
2-(2-methoxyethoxy)acetohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.16
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-methoxyethoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C5H12N2O3/c1-9-2-3-10-4-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
HLLFHVHRBLXBHU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323247
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323247
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)