Merck
ENA580354595
Enamine
3-amino-N-(2-methoxyethyl)benzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.29
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-N-(2-methoxyethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H14N2O3S/c1-14-6-5-11-15(12,13)9-4-2-3-8(10)7-9/h2-4,7,11H,5-6,10H2,1H3
InChI Key
UYOOWVBGYJUUSV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323110
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323110
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)