Merck
ENA580354471
Enamine
oxolan-3-yl chloroformate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.56
MDL番号:
Iupac Name
tetrahydrofuran-3-yl carbonochloridate
Inchi Code
1S/C5H7ClO3/c6-5(7)9-4-1-2-8-3-4/h4H,1-3H2
InChI Key
BULSKJQNVXVGHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322657
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322657
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)