Merck
ENA580354464
Enamine
2-bromo-4-(3-fluorophenyl)thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.13
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4-(3-fluorophenyl)thiophene
Inchi Code
1S/C10H6BrFS/c11-10-5-8(6-13-10)7-2-1-3-9(12)4-7/h1-6H
InChI Key
UQQUGVCPXAJHPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322576
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322576